Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
280 °C (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?