Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
solubilidade
dichloromethane: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
fluorescência
λex 355 nm; λem 455 nm (Amine adducts)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-5-3-4-6-10(9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
LVQFKRXRTXCQCZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?