Documentos Principais
D8208
Sigma-Aldrich
1,4-Diacetylbenzene
99%
Sinônimo(s):
1,1′-(1,4-Phenylene)bis[ethanone], 1,1′-(1,4-Phenylene)diethanone, 1-(4-Acetylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Acetylphenyl)ethanone, p-Acetylacetophenone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.715,00
R$ 1.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.715,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(COCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Beilstein:
1907515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.715,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)8(2)12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)