Documentos Principais
550604
Sigma-Aldrich
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
97%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.403,00
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.403,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
150.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.403,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
156-158 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OCC(CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane is a ketal that can be synthesized by the reaction of 3-chloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) with acetone in the presence of p-toluene sulfonic acid.[1]
Aplicação
4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation of 2,2-dimethyl-4-methylene-1,3-dioxolane via dehydrochlorination.[2]
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
On the Cationic Polymerization of 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxole and 2,2-Diphenyl-1,3-dioxole.
Akkapeddi MK and Reimschuessel HK.
Macromolecules, 2(5), 827-831 (1979)
Occurrence of 3-chloro-propane-1, 2-diol (3-MCPD) and related compounds in foods: a review.
Hamlet CG, et al.
Food Additives and Contaminants, 19(7), 619-631 (2002)