Documentos Principais
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
288.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: click chemistry
densidade
1.129
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
chave InChI
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)