Documentos Principais
239801
Sigma-Aldrich
Picric acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trinitrophenol, PA
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
229.10
Número do índice de cores:
10305
Beilstein:
423400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1 mmHg ( 195 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
contém
35% water
Lim. expl.
0.01 %
pf
122-123 °C (dried material) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
chave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A G Miriam Leenders et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(44), 11333-11346 (2008-10-31)
Ca(v)2.2 channels are localized at nerve terminals where they play a critical role in neurotransmission. However, the determinant that controls surface retention of these channels has not been identified. Here, we report that presynaptic surface localization of Ca(v)2.2 is mediated