Documentos Principais
238759
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CF3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
207.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
99%
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
92-94 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.473 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(3-4)11(13)14/h1-3,12H
chave InChI
XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol is the major product of solution phase photodecomposition of fluorodifen.
Aplicação
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol has been used in the synthesis of 2-methyl-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propionic acid ethyl ester.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Unexpected smiles rearrangement during borane reduction of 2-aryloxy-2-methylpropionamides.
Buchstaller H-P and Anlauf U.
Synthesis, 2005(4), 639-643 (2005)
The aqueous photolysis of TFM and related trifluoromethylphenols. An alternate source of trifluoroacetic acid in the environment.
Ellis DA and Mabury SA.
Environmental Science & Technology, 34(4), 632-637 (2000)