Documentos Principais
95254
Sigma-Aldrich
Bis(2-bromoethyl) ether
technical, ≥95% (GC)
Sinônimo(s):
2-Bromoethyl ether
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 1.408,00
50 ML
R$ 4.739,00
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 1.408,00
50 ML
R$ 4.739,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
231.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
chave InChI
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
85 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)