Documentos Principais
236594
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanemethanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C3H4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
128 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
chave InChI
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Kinetics of gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol has been reported[1].
Aplicação
1-Methylcyclopropanemethanol has been used in the preparation of (±)-2-(benzyloxycarbonylamino)-2-(1′-methylcyclopropyl)ethanamide[2].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)