S2951
Stauprimide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Benzoyl-7-oxo Staurosporine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1[C@@H](CC2O[C@]1(C)n3c4ccccc4c5c6C(=O)NC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35)N(C)C(=O)c9ccccc9
InChI
1S/C35H28N4O5/c1-35-31(43-3)23(37(2)34(42)18-11-5-4-6-12-18)17-24(44-35)38-21-15-9-7-13-19(21)25-27-28(33(41)36-32(27)40)26-20-14-8-10-16-22(20)39(35)30(26)29(25)38/h4-16,23-24,31H,17H2,1-3H3,(H,36,40,41)/t23-,24+,31-,35+/m1/s1
chave InChI
MQCCJEYZKWZQHU-JTPSWESPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.