235911
Tetraethylammonium fluoride hydrate
98%
Sinônimo(s):
Tetraethylammonium fluoride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
YEKUWOWHPVKTCQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3