459135
Tetramethylammonium fluoride
97%
Sinônimo(s):
TMAF
Ensaio
97%
forma
solid
pf
170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GTDKXDWWMOMSFL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Halide-induced ring opening of 2-substituted aziridinium salts
- Synthesis of fluoro aromatics via fluorodenitration reactions
- Synthesis of sevoflurane in ionic liquids by halogen-exchange fluorination
- Synthesis of fluorinated Poly(oxomolybdates)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3