235571
1,1,1-Trichloroethane
ReagentPlus®, ≥99%, contains 0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Sinônimo(s):
Methylchloroform, ‘Chlorothene’
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.6 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
998 °F
contém
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
Lim. expl.
7.5-15 %, 25 °F
índice de refração
n20/D 1.4366 (lit.)
p.e.
74-76 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
chave InChI
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?