Documentos Principais
N30404
Sigma-Aldrich
1-Nonene
96%
Sinônimo(s):
α-Nonene, 1-Nonylene, 1-n-Nonene, n-Non-1-ene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.206,00
25 G
R$ 3.263,00
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.206,00
25 G
R$ 3.263,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
126.24
Beilstein:
1698439
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
4.35 (vs air)
pressão de vapor
11 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
146 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC=C
InChI
1S/C9H18/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3H,1,4-9H2,2H3
chave InChI
JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Dodecene ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
44148
1-Dodecene
1-Hexene 97%
Sigma-Aldrich
320323
1-Hexene
Ian Price et al.
Journal of theoretical biology, 374, 83-93 (2015-04-07)
Mortality from influenza infections continues as a global public health issue, with the host inflammatory response contributing to fatalities related to the primary infection. Based on Ordinary Differential Equation (ODE) formalism, a computational model was developed for the in-host response