234273
trans,trans,trans-1,5,9-Cyclododecatriene
99%
Sinônimo(s):
(1E,5E,9E)-1,5,9-Cyclododecatriene, (1E,5E,9E)-Cyclododeca-1,5,9-triene, (E,E,E)-1,5,9-Cyclododecatriene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
237-238 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C\C=C\CC\C=C\CC\C=C\1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1+,9-7+,10-8+
chave InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-FFWAUJBHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?