233633
4-Ethylbenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
p-Ethylbenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
221 °C (lit.)
densidade
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter