Documentos Principais
W407701
Sigma-Aldrich
o-Anisaldehyde
≥97%, FG
Sinônimo(s):
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
Selecione um tamanho
W407701-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 2.027,00
10 KG
R$ 5.629,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W407701-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 2.027,00
10 KG
R$ 5.629,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número FEMA:
4077
Beilstein:
606301
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.129
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
p.e.
238 °C (lit.)
pf
34-40 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
almond; hawthorne; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Naturally-occurring aromatic aldehyde with acaricidal activity. May condense with L-tryptophan in foods to form the corresponding phenolic tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid which is a potent antioxidant.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ninghua Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 153, 1-5 (2015-08-19)
A facile fluorescence switch with Schiff base units was designed and achieved by nucleophilic addition and dehydration reaction. The fluorescence of the probe can be regulated by metal ions (Al(3+) and Cu(2+)). The whole process shows that the weak fluorescence
Artigos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor