Documentos Principais
173606
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzaldehyde
99%
Sinônimo(s):
p-Ethoxybenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
386863
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.559 (lit.)
p.e.
255 °C (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCC)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethoxybenzaldehyde was used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor in skin lightening agents[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Elizabeth T T Makino et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), s16-s20 (2013-04-03)
Skin lightening preparations are used by people all over the world for a diverse range of dermatologic indications. Hydroquinone (HQ) is the gold standard and remains the only prescription product available in the United States for the treatment of generalized