Documentos Principais
233196
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
258.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
pf
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(cccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-2-1-3-5(9(13,14)15)6(4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
chave InChI
XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid has been used in selective separation of brominated aromatic compounds using the polymer-based separation media by the fragment imprinting technique[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Selective separation of brominated bisphenol A homologues using a polymer-based medium prepared by the fragment imprinting technique.
Kubo T, et al.
Analytica Chimica Acta, 549(1), 45-50 (2005)