Documentos Principais
233080
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 582,00
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 582,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
216.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
205-207 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
chave InChI
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)