Documentos Principais
232726
Sigma-Aldrich
8-Methoxypsoralen
99%
Sinônimo(s):
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
216.19
Beilstein:
196453
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
148-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
chave InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
8-methoxypsoralen (8-MOP) plus ultraviolet A (UVA) irradiation induces monoadducts and interstrand cross-links in DNA and therefore can be used to study DNA repair and recombination mechanisms. Cultured normal human melanocytes treated with 8-methoxypsoralen and irradiated with ultraviolet A (UVA) formed 8-methoxypsoralen-phospholipid photoadducts that could be substituted for diacylglycerol to activate protein kinase C in a cell-free system. 8-MOP is an inactivator of purified reconstituted cytochrome P450. It also inhibits substance P-induced histamine release from substance P-activated rat peritoneal mast cells by suppressing the rise in [Ca2+].
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)