Documentos Principais
232467
Sigma-Aldrich
1,11-Dibromoundecane
≥98%
Sinônimo(s):
Undecamethylene dibromide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.425,00
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.425,00
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)11Br
Número CAS:
Peso molecular:
314.10
Beilstein:
1740980
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
p.e.
190-192 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−10.6 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22Br2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h1-11H2
chave InChI
SIBVHGAPHVRHMJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,11-Dibromoundecane was used in preparation of:
  • thermotropic main-chain polyether and has been studied by variable-temperature solid-state 13C NMR spectroscopy[1]
  • discotic side group liquid crystal polymer based on poly(methyl methacrylate)[2]
  • self-assembled monolayer (SAM) substrate, 11-(mercaptoundecyl)triethylene glycol[3]
  • SAM of a ferrocene (Fc)-porphyrin (P)-C60 triad on a gold electrode[4]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The chain conformations of a polyether based on bis (4-hydroxyphenoxy)-p-xylylene and 1, 11-dibromoundecane (HPX-c11) in its mesophase states, derived from 13C NMR.
Cheng J, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Letters, 32(4), 721-736 (1994)
Convenient synthesis of a discotic side group liquid crystal polymer.
Mchattie GS and Imrie CT.
Journal of Materials Chemistry, 8(1), 47-51 (1998)
New syntheses for 11-(mercaptoundecyl) triethylene glycol and mercaptododecyltriethyleneoxy biotin amide.
Canaria CA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(28), 4813-4816 (2005)
Synthesis and photoelectrochemical properties of a self-assembled monolayer of a ferrocene-porphyrin-fullerene triad on a gold electrode.
Imahori H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 13, 1165-1166 (1999)