144991
1,7-Dibromoheptane
97%
Sinônimo(s):
Heptamethylene dibromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
pb
255 °C (lit.)
densidade
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
chave InChI
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup