230103
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
‘Amidol’
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
pf
222 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
chave InChI
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves