Documentos Principais
8.22331
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-279-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
205 °C
solubilidade
275 g/L
densidade volumétrica
310 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)N)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
chave InChI
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3