Documentos
227242
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl phenyl sulfide
99%
About This Item
Fórmula linear:
C3H5SC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
150.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
pb
62-63 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC1Sc2ccccc2
InChI
1S/C9H10S/c1-2-4-8(5-3-1)10-9-6-7-9/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
YIBKCPJOFAUAKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Cyclopropyl phenyl sulfide was used as a reagent in the conversion of a ketone into a spirocyclobutanone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 999-999 (2007)
Bumgardner CL, et al.
Tetrahedron Letters, 23(23), 2379-2382 (1982)