Documentos
227188
Sigma-Aldrich
Silver nitrite
99%
Sinônimo(s):
Silver(I) nitrite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgNO2
Número CAS:
Peso molecular:
153.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
pf
140 °C (lit.)
densidade
4.453 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[O-]N=O
InChI
1S/Ag.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
chave InChI
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
TEMPO 98%
Sigma-Aldrich
214000
TEMPO
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.