Key Documents
225991
Sigma-Aldrich
Ammonium hexacyanoferrate(II) hydrate
Sinônimo(s):
Ammonium ferrocyanide
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
284.10 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4H3N.H2O/c6*1-2;;;;;;/h;;;;;;;4*1H3;1H2/q;;;;;;-3;;;;;/p+4
chave InChI
KALFVBCVRZQJRV-UHFFFAOYSA-R
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)