Documentos Principais
252514
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl chloroformate
97%
Sinônimo(s):
2-Chloroethoxycarbonyl chloride
Selecione um tamanho
100 G
R$ 842,00
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 842,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCOOCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
142.97
Beilstein:
506639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
0.23 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
155-156 °C (lit.)
densidade
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
chave InChI
SVDDJQGVOFZBNX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloroethyl chloroformate has been used in the synthesis of:
  • (4S)-4-hydroxymethyl-N-[(αR)-α-methylbenzyl]-2-oxazolidinone[1]
  • propargyl dienamide (ll), a precursor of allenic dienamide[2]
  • (±)-7-(2-chloroethyloxycarbonyloxy)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo-[3,4-b]-pyrazin-5-one[3]
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric synthesis of the 4-hydroxymethyl-2-oxazolidinone from the serinol derivative and chloroformates.
Sugiyama S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 7489-7492 (1999)
Enzymatic resolution of new carbonate intermediates for the synthesis of (< i> S</i>)-(+)-zopiclone.
Solares LF, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(23), 2577-2582 (2002)
A new approach to pyrrolophenanthridone alkaloids via allene intramolecular cycloaddition: Total synthesis of Hippadine.
Hayakawa K, et al.
Tetrahedron Letters, 28(47), 5895-5898 (1987)