Documentos Principais
224995
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
140.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
p.e.
75 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-6(3-4-10-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate was used in the synthesis of sulfonylfuran ureas[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Krista B Goodman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(1), 27-30 (2008-12-09)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL catabolism, vascular inflammation, and atherogenesis, and inhibitors are therefore expected to be useful for the treatment of cardiovascular disease. Sulfonylfuran urea 1 was identified in a high-throughput screening campaign as a