Documentos Principais
8.14495
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4N4
Número CAS:
Peso molecular:
84.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
200-521-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>225 °C
potência
1100 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
149-152 °C
solubilidade
280 g/L
densidade
1.138 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c(nnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
chave InChI
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2