Documentos Principais
221902
Sigma-Aldrich
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheol
98%
Sinônimo(s):
(−)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanol, 3-Pinanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2038100
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −34°, c = 20 in ethanol
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
p.e.
219 °C (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@H](O)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
chave InChI
REPVLJRCJUVQFA-BZNPZCIMSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)