Documentos Principais
400416
Sigma-Aldrich
(1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Sinônimo(s):
(1R,2R,5R)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.181,00
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Beilstein:
2249018
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.181,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +39°, c = 0.5 in chloroform
p.e.
245 °C (lit.)
pf
37-39 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]1C(C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10?/m1/s1
chave InChI
VZRRCQOUNSHSGB-KTWZPZHPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)