219746
DL-Homocysteic acid
97%
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
273 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)
chave InChI
VBOQYPQEPHKASR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3