Documentos Principais
218294
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillaldehyde
technical grade, 92%
Sinônimo(s):
(−)-Perillaaldehyde, (S)-4-Isopropenyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (S)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
Selecione um tamanho
5 G
R$ 448,00
R$ 448,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 448,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
2326448
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 448,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
92%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene