Documentos Principais
218391
Sigma-Aldrich
Álcool (S)-(−)-perílico
96%
Sinônimo(s):
p-Menta-1,8-dien-7-ol
Selecione um tamanho
10 G
R$ 558,00
50 G
R$ 1.876,00
R$ 558,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 558,00
50 G
R$ 1.876,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 558,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
índice de refração
n20/D 1.501 (lit.)
p.e.
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Descrição geral
O álcool (S)-(-)-perílico é um composto monoterpenoide encontrado nos óleos essenciais de cerejas, lavanda e hortelã.[1] Ele revela potente atividade anticancer.[2]
Aplicação
O álcool (S)-(−)-perílico (POH ou 4-isopropenil ciclo-hexeno carbinol) pode ser usado como material de partida na síntese de:
  • Derivados neoglicosídicos de álcool perílico como possíveis agentes anticâncer.[3]   
  • Derivados modificados com amina do álcool (S)-perílico, como potentes agentes antiproliferativos.[4]        
  • 8,9-epóxido de perilaldeído, um derivado da classe do para-mentano como um agente antitumoral in vivo.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Luciana Nalone Andrade et al.
International journal of molecular sciences, 17(1) (2016-01-08)
Recent studies have revealed the high cytotoxicity of p-menthane derivatives against human tumor cells. In this study, the substance perillaldehyde 8,9-epoxide, a p-menthane class derivative obtained from (S)-(-)-perillyl alcohol, was selected in order to assess antitumor activity against experimental sarcoma
Zi Hui et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(5), 6671-6682 (2014-05-27)
Two series of amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol were designed and synthesized using (S)-perillaldehyde as the starting material. These derivatives showed increased antiproliferative activity in human lung cancer A549 cells, human melanoma A375-S2 cells and human fibrosarcoma HT-1080 cells comparing
Nitin S Nandurkar et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(17), 7478-7484 (2014-08-15)
A facile route to perillyl alcohol (POH) differential glycosylation and the corresponding synthesis of a set of 34 POH glycosides is reported. Subsequent in vitro studies revealed a sugar dependent antiproliferative activity and the inhibition of S6 ribosomal protein phosphorylation
Maria Antonieta Ferrara et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 44(4), 1075-1080 (2014-04-02)
Perillyl derivatives are increasingly important due to their flavouring and antimicrobial properties as well as their potential as anticancer agents. These terpenoid species, which are present in limited amounts in plants, may be obtained via bioconversion of selected monoterpene hydrocarbons.
Perillyl alcohol as a chemopreventive agent in N-nitrosomethylbenzylamine-induced rat esophageal tumorigenesis.
Liston BW, et al.
Cancer Research, 63(10), 2399-2403 (2003)