217018
BIS-TRIS propano
≥99%
Sinônimo(s):
1,3-Bis [tris (hidroximetil) metilamino] propano
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
faixa de pH útil
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pf
164-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
chave InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N