137269
BIS-TRIS propano
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
1,3-Bis [tris (hidroximetil) metilamino] propano
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.3-9.5
faixa de pH útil
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
pKa
(1) 6.8, (2) 9.0
pf
164-165 °C (lit.)
164-165 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
chave InChI
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3