216267
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
≥98%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethyl-2,3-benzophenanthrene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
pf
122-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
chave InChI
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?