Documentos Principais
21625
Sigma-Aldrich
DL-β-Homoleucine
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(±)-3-Amino-5-methylcaproic acid, (±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.630,00
R$ 1.630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.630,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
145.20
Beilstein:
4739227
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.630,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (NT)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
222-228 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)