15533
Boc-Abu-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −18.5±2°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
chave InChI
PNFVIPIQXAIUAY-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3