Documentos Principais
09896
Sigma-Aldrich
Boc-β-phenyl-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalanine, Boc-β,β-diphenyl-Ala-OH, Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.506,00
R$ 1.506,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.506,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
341.40
Beilstein:
4880641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.506,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
160 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
chave InChI
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)