Documentos Principais
215562
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
135.00
Beilstein:
1733329
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
densidade
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives[1] and mono-annelated benzenes[2].
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)