E50000
Ethyl trifluoroacetate
99%
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid ethyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.307 (lit.)
p.e.
60-62 °C (lit.)
densidade
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H5F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
chave InChI
STSCVKRWJPWALQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize cyclopentenones or furans containing trifluoromethyl group from aromatic ynones.[1]
- In the selective trifluoroacetylation of anilines catalyzed by 4-dimethylaminopyridine.[2]
- As a starting material in the two-step electrosynthesis of trifluoroacetyltrimethylsilane (CF3COSiMe3).[3]
- In the preparation of trifluoromethyl ketones via trifluoroacetic ester/ketone metathesis with alkyl aryl ketones.[4]
- To synthesize o-fluorinated trifluoro acetophenones from substituted fluorobenzene.[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?