Documentos Principais
B78254
Sigma-Aldrich
2-Bromopropene
99%
Sinônimo(s):
Isopropenyl bromide
Selecione um tamanho
10 G
R$ 953,00
50 G
R$ 3.348,00
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 953,00
50 G
R$ 3.348,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(Br)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
120.98
Beilstein:
1731926
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 953,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
5.05 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4436 (lit.)
p.e.
47-49 °C (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
chave InChI
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)