Documentos Principais
214531
Sigma-Aldrich
Acid Orange 8
Dye content 65 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13N2NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
364.35
Número do índice de cores:
15575
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulário
powder
composição
Dye content, 65%
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear, red-orange
λmax
490 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥10000 at 261-267 nm in water at 0.01499 g/L
≥15000 at 486-492 nm in water at 0.01499 g/L
≥23000 at 226-232 nm in water at 0.01499 g/L
≥6000 at 306-312 nm in water at 0.01499 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O4S.Na/c1-11-10-13(24(21,22)23)7-8-15(11)18-19-17-14-5-3-2-4-12(14)6-9-16(17)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/b19-18+;
chave InChI
WPWNIQBSYQVEKJ-LTRPLHCISA-M
Descrição geral
Acid Orange 8 is an azo dye derivative, that is usually used in textile dyeing.
Aplicação
Acid Orange 8 has been used to study its photodegradation induced by TiO2 (titanium dioxide) in aqueous solution.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Orange G for NA electrophoresis
Sigma-Aldrich
O3756
Orange G
Thymol Blue ACS reagent
Sigma-Aldrich
114545
Thymol Blue
Direct Red 80 Dye content 25 %
Sigma-Aldrich
365548
Direct Red 80
Titanium dioxide mediated photocatalyzed degradation of a textile dye derivative, acid orange 8, in aqueous suspensions
Saquib M and Muneer M
Desalination, 155(3), 255-263 (2003)