114545
Thymol Blue
ACS reagent
Sinônimo(s):
Thymolsulfonphthalein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
transparência da solução
passes test
técnica(s)
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
8.0-9.2, yellow to blue
pf
221-224 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.1%, clear
densidade
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd)
594 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
chave InChI
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)