Documentos Principais
108073
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate
98%
Sinônimo(s):
8-Quinolinol hemisulfate, 8-Quinolinol sulfate (2:1) monohydrate
Selecione um tamanho
100 G
R$ 621,00
R$ 621,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 621,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO · 0.5H2O4S · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 621,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
176-179 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
chave InChI
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
It is a potential copper ligand and is a tested effective proteasome inhibitor[1].
Nota de preparo
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate dissolves in water at a concentration of 100 mg/ml to form a clear to slightly hazy, yellow to yellow-orange coloured solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kenyon G Daniel et al.
Biochemical pharmacology, 67(6), 1139-1151 (2004-03-10)
Here we report that organic copper complexes can potently and selectively inhibit the chymotrypsin-like activity of the proteasome in vitro and in vivo. Several copper compounds, such as NCI-109268 and bis-8-hydroxyquinoline copper(II) [Cu(8-OHQ)(2)], can inhibit the chymotrypsin-like activity of purified