213365
Selenium dioxide
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 157 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.8% trace metals basis
forma
powder
cor
white
pf
315 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
chave InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges