209392
3-Methoxyphenylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
3-Methoxybenzyl cyanide
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
164-165 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5H2,1H3
chave InChI
LXKNAUOWEJWGTE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- new immunogen for homovanillic acid
- β,β′-cyclobisalkylated melatoninergic phenylalkylamides
- α-sec-butyl-3-methoxy phenylacetonitrile, antispasmodic agent
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)